Merck
333123
Sigma-Aldrich
2,3,6-Trifluorbenzoylchlorid
98%
About This Item
Lineare Formel:
F3C6H2COCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.54
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.4825 (lit.)
bp
77-79 °C/20 mmHg (lit.)
Dichte
1.48 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Fc1ccc(F)c(C(Cl)=O)c1F
InChI
1S/C7H2ClF3O/c8-7(12)5-3(9)1-2-4(10)6(5)11/h1-2H
InChIKey
DMUGJQMADYEWSQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
163.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
73 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)