Merck
332933
Sigma-Aldrich
1-Brom-3-chlor-2,2-dimethoxypropan
95%
About This Item
Lineare Formel:
ClCH2C(OCH3)2CH2Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.49
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
69-71 °C (lit.)
SMILES String
COC(CCl)(CBr)OC
InChI
1S/C5H10BrClO2/c1-8-5(3-6,4-7)9-2/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
FWGJNRCQZRSHGJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
1-Bromo-3-chloro-2,2-dimethoxypropane may be used in chemical synthesis.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)