332852
4-Methylcyclohexanessigsäure, Mischung aus cis und trans
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
SMILES String
CC1CCC(CC1)CC(O)=O
InChI
1S/C9H16O2/c1-7-2-4-8(5-3-7)6-9(10)11/h7-8H,2-6H2,1H3,(H,10,11)
InChIKey
OQZGYMRYZAKXAF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup