331449
3-Amino-5-hydroxypyrazol
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
214 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Nc1cc(O)[nH]n1
InChI
1S/C3H5N3O/c4-2-1-3(7)6-5-2/h1H,(H4,4,5,6,7)
InChIKey
QZBGOTVBHYKUDS-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable