Merck
331198
Sigma-Aldrich
4-Phenyl-2,2,5,5-tetramethyl-3-imidazolin-3-oxid-1-oxyl, freies Radikal
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H18N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
103-105 °C (lit.)
SMILES String
CC1(C)N([O])C(C)(C)[N+]([O-])=C1c2ccccc2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)