Merck
331171
Sigma-Aldrich
4-Phenyl-2,2,5,5-tetramethyl-3-imidazolin-1-oxyl, freies Radikal
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H17N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
81-82 °C (lit.)
SMILES String
CC1(C)N=C(c2ccccc2)C(C)(C)N1[O]
InChI
1S/C13H17N2O/c1-12(2)11(10-8-6-5-7-9-10)14-13(3,4)15(12)16/h5-9H,1-4H3
InChIKey
LIGLEHMSIMQEJW-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)