Wichtige Dokumente
329851
(S)-(+)-Erythrulose Hydrat
97%
Synonym(e):
(S)-1,3,4-Trihydroxy-2-butanone
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352201
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Lagertemp.
2-8°C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)