Merck
329487
Sigma-Aldrich
(−)-8-Phenylmenthol
98%
Synonym(e):
(−)-Phenmenthol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H24O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.36
Beilstein:
3651167
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]20/D −26°, c = 2 in ethanol
Brechungsindex
n20/D 1.53 (lit.)
Dichte
0.999 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
C[C@@H]1CC[C@H]([C@H](O)C1)C(C)(C)c2ccccc2
InChI
1S/C16H24O/c1-12-9-10-14(15(17)11-12)16(2,3)13-7-5-4-6-8-13/h4-8,12,14-15,17H,9-11H2,1-3H3/t12-,14-,15-/m1/s1
InChIKey
WTQIZFCJMGWUGZ-BPLDGKMQSA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)