329274
2-Methoxy-5-nitrophenol
98%
Synonym(e):
5-Nitro-guajacol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
powder
bp
110-112 °C/1 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
103-107 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc(cc1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO4/c1-12-7-3-2-5(8(10)11)4-6(7)9/h2-4,9H,1H3
InChIKey
KXKCTSZYNCDFFG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable