32778
2,4-Diamino-benzolsulfonsäure
≥98.0% (T)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98.0% (T)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
260-266 °C (dec.)
Funktionelle Gruppe
sulfonic acid
SMILES String
Nc1ccc(c(N)c1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H8N2O3S/c7-4-1-2-6(5(8)3-4)12(9,10)11/h1-3H,7-8H2,(H,9,10,11)
InChIKey
JVMSQRAXNZPDHF-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?