Merck
325791
Sigma-Aldrich
Lutetium(III)-sulfat Hydrat
99.9% trace metals basis
About This Item
Lineare Formel:
Lu2(SO4)3 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
638.12 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Assay
99.9% trace metals basis
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: lutetium
SMILES String
O.[Lu+3].[Lu+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Lu.3H2O4S.H2O/c;;3*1-5(2,3)4;/h;;3*(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+3;;;;/p-6
InChIKey
BVHRLVMTECHAMB-UHFFFAOYSA-H
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)