Merck
324272
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethylphenylhydrazin -hydrochlorid Hydrat
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2C6H3NHNH2·HCl·xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.66 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
mp (Schmelzpunkt)
210 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
O.Cl.Cc1cccc(NN)c1C
InChI
1S/C8H12N2.ClH.H2O/c1-6-4-3-5-8(10-9)7(6)2;;/h3-5,10H,9H2,1-2H3;1H;1H2
InChIKey
CWLHVQVBNFKKSG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)