Merck
324019
Millipore
Chloroform
PRA grade, ≥99.9%, contains amylenes as stabilizer
Synonym(e):
Methylidyntrichlorid, Trichlormethan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
CHCl3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
119.38
Beilstein:
1731042
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12190000
Qualität
PRA grade
Dampfdichte
4.1 (vs air)
Dampfdruck
160 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.9%
Enthält
amylenes as stabilizer
Abdampfrückstand
<0.0001%
Halogenhaltiger Rückstand (GC/ECD)
<10 ng/L (as heptachlor epoxide)
Brechungsindex
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
60.5-61.5 °C
mp (Schmelzpunkt)
−63 °C (lit.)
Dichte
1.48 g/mL at 25 °C
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChIKey
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Geeignet für die Rückstandsanalyse von Pestiziden
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
C Nagelreiter et al.
International journal of pharmaceutics, 491(1-2), 162-169 (2015-06-29)
The tape stripping method is a very important tool for dermopharmacokinetic experiments in vitro and the accurate measurement of the removed corneocytes is key for a reliable calculation of a drug's skin penetration behavior. Therefore, various methods to quantify the