323624
2′,3′-Didesoxyuridin
98%
Synonym(e):
ddU
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]20/D +34°, c = 0.4 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
127-129 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
hydroxyl
SMILES String
OC[C@@H]1CC[C@@H](O1)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H12N2O4/c12-5-6-1-2-8(15-6)11-4-3-7(13)10-9(11)14/h3-4,6,8,12H,1-2,5H2,(H,10,13,14)/t6-,8+/m0/s1
InChIKey
BTOTXLJHDSNXMW-POYBYMJQSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?