Merck
323462
Sigma-Aldrich
Kaliumtetrabromoplatinat(II)
About This Item
Lineare Formel:
K2PtBr4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
592.89
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
SMILES String
[K+].[K+].Br[Pt--](Br)(Br)Br
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable