Merck
322563
Sigma-Aldrich
1,3-Dihydro-1,3,3-trimethylspiro[2H-indol-2,3′-[3H]-phenanthr[9,10-b](1,4)oxazin]
Synonym(e):
1,3-Dihydro-1,3,3-tri-Me-spiro[2H-indole-2,3′-[3H]phenanthr[9,10-b](1,4)oxazine], Photorome III
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H22N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
378.47
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
mp (Schmelzpunkt)
193-195 °C (lit.)
SMILES String
CN1c2ccccc2C(C)(C)C13Oc4c(N=C3)c5ccccc5c6ccccc46
InChI
1S/C26H22N2O/c1-25(2)21-14-8-9-15-22(21)28(3)26(25)16-27-23-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)24(23)29-26/h4-16H,1-3H3
InChIKey
JTRRHUVYCPAWOM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Photochromic dye
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)