Merck
322504
Sigma-Aldrich
4-Brom-2-fluor-6-nitrophenol
97%
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H2(F)(NO2)OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
236.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
63-65 °C (lit.)
SMILES String
Oc1c(F)cc(Br)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3BrFNO3/c7-3-1-4(8)6(10)5(2-3)9(11)12/h1-2,10H
InChIKey
ACQVEWFMUBXEMR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)