Merck
322490
Sigma-Aldrich
3-Ethyl-2-methyl-2-thiazoliniumiodid
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H14INS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
259.15
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
191-193 °C (lit.)
SMILES String
[I-].CC[N+]1=C(C)SCC1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)