Wichtige Dokumente
318388
Pentadecyl-phenylketon
99%
About This Item
Assay
99%
bp
248 °C/12 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
61-65 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C22H36O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-17-20-22(23)21-18-15-14-16-19-21/h14-16,18-19H,2-13,17,20H2,1H3
InChIKey
IIOLAWJMOGLOIB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)