Merck
317799
Sigma-Aldrich
4-Brom-N,N-diisopropylbenzylamin
95%
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H4CH2N[CH(CH3)2]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.524 (lit.)
bp
65 °C/1 mmHg (lit.)
Dichte
1.157 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)N(Cc1ccc(Br)cc1)C(C)C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)