Merck
316733
Sigma-Aldrich
(1S,2R)-(+)-Ephedrin Hemihydrat
98%
Synonym(e):
(1S,2R)-(+)-α-(1-Methylaminoethyl)-benzylalkohol
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH[CH(NHCH3)CH3]OH · 1/2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.24
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]19/D +40.5°, c = 5 in 1 M HCl
mp (Schmelzpunkt)
39-43 °C (lit.)
SMILES String
O.CN[C@H](C)[C@@H](O)c1ccccc1.CN[C@H](C)[C@@H](O)c2ccccc2
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)