Merck
31475
Sigma-Aldrich
trans,trans-1,4-Diacetoxy-1,3-butadien
≥98.0%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H10O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.16
Beilstein:
1724378
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥98.0%
mp (Schmelzpunkt)
102-104 °C
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(=O)O\C=C\C=C\OC(C)=O
InChI
1S/C8H10O4/c1-7(9)11-5-3-4-6-12-8(2)10/h3-6H,1-2H3/b5-3+,6-4+
InChIKey
XBRCQTOOSIDDOJ-GGWOSOGESA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)