Merck
310751
Sigma-Aldrich
1-Chlor-2,4,6-trifluorbenzol
99%
About This Item
Lineare Formel:
F3C6H2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.53
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.456 (lit.)
bp
124 °C (lit.)
Dichte
1.463 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Fc1cc(F)c(Cl)c(F)c1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)