310565
2-Phenylbenzoxazol
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
102-104 °C (lit.)
SMILES String
c1ccc(cc1)-c2nc3ccccc3o2
InChI
1S/C13H9NO/c1-2-6-10(7-3-1)13-14-11-8-4-5-9-12(11)15-13/h1-9H
InChIKey
FIISKTXZUZBTRC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable