Merck
310026
Sigma-Aldrich
α-Propargyl-phosphonoessigsäuretriethylester
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H19O5P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
262.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.45 (lit.)
bp
106-109 °C/1 mmHg (lit.)
Dichte
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)C(CC#C)P(=O)(OCC)OCC
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)