Merck
309095
Sigma-Aldrich
Ammoniumbiborat Tetrahydrat
99%
Synonym(e):
Ammonium tetraborate tetrahydrate
About This Item
Lineare Formel:
(NH4)2B4O7 · 4H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
263.38
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
Assay
99%
SMILES String
N.N.O.O.O.O.OB1OB(O1)OB2OB(O)O2
InChI
1S/B4H2O7.2H3N.4H2O/c5-1-7-3(8-1)11-4-9-2(6)10-4;;;;;;/h5-6H;2*1H3;4*1H2
InChIKey
QZNWNKFWDJRMLV-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)