Merck
307262
Sigma-Aldrich
2,4-Dinitrobenzylchlorid
99%
Synonym(e):
α-Chloro-2,4-dinitrotoluen
About This Item
Lineare Formel:
(O2N)2C6H3CH2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.58
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
34-36 °C (lit.)
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccc(CCl)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5ClN2O4/c8-4-5-1-2-6(9(11)12)3-7(5)10(13)14/h1-3H,4H2
InChIKey
DARDYTBLZQDXBK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2,4-Dinitrobenzyl chloride was used in the synthesis of 2-(2,4-dinitrobenzylthio) and 2-(2,4-dinitrobenzylseleno) derivatives of 4,5-dihydroimidazolium chloride.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis of 6aλ4?thia?1, 6-diselena-3, 4-diazapentalenes, 1, 6, 6aλ4-triselena-3, 4-diazapentalenes, 6aλ4-thia-1, 3, 4, 6-tetraazapentalenes, and 6aλ4-Selena-1, 3, 4, 6-tetraazapentalenes from cyclic thioureas and selenoureas.
Lai LL and Reid DH.
Heteroatom Chem., 8(1), 13-27 (1997)