Merck
305537
Sigma-Aldrich
Malonsäure-benzyl-methylester
90%
Synonym(e):
Benzyl-methyl-malonat
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2OCOCH2COOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.21
Beilstein:
2529986
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
90%
Form
liquid
Verunreinigungen
<10% dimethyl malonate
Brechungsindex
n20/D 1.502 (lit.)
bp
125 °C/0.5 mmHg (lit.)
Dichte
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)CC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H12O4/c1-14-10(12)7-11(13)15-8-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7-8H2,1H3
InChIKey
IAUZDBFOEWAQFE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Benzyl methyl malonate is an ester.
Anwendung
Benzyl methyl malonate may be used in chemical synthesis.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves