Merck
305375
Sigma-Aldrich
(3-Brombutyl)-triphenylphosphoniumbromid
99%
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH(Br)CH2CH2P(C6H5)3Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
478.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
mp (Schmelzpunkt)
152-155 °C (lit.)
SMILES String
[Br-].CC(Br)CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H23BrP.BrH/c1-19(23)17-18-24(20-11-5-2-6-12-20,21-13-7-3-8-14-21)22-15-9-4-10-16-22;/h2-16,19H,17-18H2,1H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
IYGZLKJGEFSHJB-UHFFFAOYSA-M
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)