Merck
303852
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Methylbutylmethansulfonat
99%
About This Item
Lineare Formel:
CH3SO3CH2CH(CH3)C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]20/D +2.7°, neat
Brechungsindex
n20/D 1.432 (lit.)
Dichte
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
sulfonic acid
SMILES String
CC[C@H](C)COS(C)(=O)=O
InChI
1S/C6H14O3S/c1-4-6(2)5-9-10(3,7)8/h6H,4-5H2,1-3H3/t6-/m0/s1
InChIKey
BANBAERELZGEAJ-LURJTMIESA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)