Merck
303747
Sigma-Aldrich
3-(Methylthio)-1-hexanol
97%
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CH2CH(SCH3)CH2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.27
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.4759 (lit.)
bp
61-62 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCC(CCO)SC
InChI
1S/C7H16OS/c1-3-4-7(9-2)5-6-8/h7-8H,3-6H2,1-2H3
InChIKey
JSASXSHMJYRPCM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
3-(Methylthio)-1-hexanol may be used in chemical synthesis.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
226.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
108 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)