Merck
303534
Sigma-Aldrich
3-Carboxypyridinium-dichromat
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H12Cr2N2O11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
464.22
Assay
97%
SMILES String
OC(=O)c1cccnc1.OC(=O)c2cccnc2.O[Cr](=O)(=O)O[Cr](O)(=O)=O
InChI
1S/2C6H5NO2.2Cr.2H2O.5O/c2*8-6(9)5-2-1-3-7-4-5;;;;;;;;;/h2*1-4H,(H,8,9);;;2*1H2;;;;;/q;;2*+1;;;;;;;/p-2
InChIKey
GWVIYPPLSGDFRR-UHFFFAOYSA-L
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)