Wichtige Dokumente
30249
cis-2-Amino-1-cyclopentancarbonsäure -hydrochlorid
≥95.0% (AT)
Synonym(e):
cis-β-Cycloleucin -hydrochlorid
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H11NO2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.62
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Assay
≥95.0% (AT)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Cl.N[C@H]1CCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO2.ClH/c7-5-3-1-2-4(5)6(8)9;/h4-5H,1-3,7H2,(H,8,9);1H/t4-,5+;/m1./s1
InChIKey
LVBDVNLIEHCCTP-JBUOLDKXSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?