Merck
301000
Sigma-Aldrich
Allyl-chlormethyl-dimethylsilan
98%
About This Item
Lineare Formel:
H2C=CHCH2Si(CH3)2CH2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.71
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.449 (lit.)
bp
63-66 °C/50 mmHg (lit.)
Dichte
0.907 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[Si](C)(CCl)CC=C
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
82.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
28 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)