Wichtige Dokumente
300497
(2R,3R)-trans-3-(4-Nitrophenyl)-oxiran-2-methanol
98%
Synonym(e):
trans-(+)-2,3-Epoxy-3-(p-nitrophenyl)-1-propanol
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H9NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41121800
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
SMILES String
OC[C@H]1O[C@@H]1c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H9NO4/c11-5-8-9(14-8)6-1-3-7(4-2-6)10(12)13/h1-4,8-9,11H,5H2/t8-,9-/m1/s1
InChIKey
TVWSYFXHQPGITR-RKDXNWHRSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)