Wichtige Dokumente
299782
1-Fluor-3-iod-5-nitrobenzol
96%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
FC6H3(I)NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
267.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
96%
mp (Schmelzpunkt)
77-79 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
iodo
nitro
SMILES String
[O-][N+](=O)c1cc(F)cc(I)c1
InChI
1S/C6H3FINO2/c7-4-1-5(8)3-6(2-4)9(10)11/h1-3H
InChIKey
MXPYCSFCKXSPAB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
1-Fluoro-3-iodo-5-nitrobenzene may be used in chemical synthesis.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?