Merck
299421
Sigma-Aldrich
2-Benzyl-1,3-dioxolan
98%
Synonym(e):
Phenylacetaldehyd-ethylenacetal
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H12O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.20
Beilstein:
117974
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.522 (lit.)
bp
115-120 °C/12 mmHg (lit.)
Dichte
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C1COC(Cc2ccccc2)O1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)