Merck
29526
Sigma-Aldrich
(R)-(6,6′-Dimethoxybiphenyl-2,2′-diyl)-bis-[bis(3,4,5-trimethoxyphenyl)-phosphin]
≥97%, optical purity ee: ≥99%
Synonym(e):
(R)-2,2′-Bis-[bis-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-phosphino]-6,6′-dimethoxy-1,1′-biphenyl, (R)-3,4,5-MeO-MeOBIPHEP, SL-A104-1
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C50H56O14P2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
942.92
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352112
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥97%
Optische Reinheit
ee: ≥99%
SMILES String
COc1cccc(P(c2cc(OC)c(OC)c(OC)c2)c3cc(OC)c(OC)c(OC)c3)c1-c4c(OC)cccc4P(c5cc(OC)c(OC)c(OC)c5)c6cc(OC)c(OC)c(OC)c6
InChI
1S/C50H56O14P2/c1-51-33-17-15-19-43(65(29-21-35(53-3)47(61-11)36(22-29)54-4)30-23-37(55-5)48(62-12)38(24-30)56-6)45(33)46-34(52-2)18-16-20-44(46)66(31-25-39(57-7)49(63-13)40(26-31)58-8)32-27-41(59-9)50(64-14)42(28-32)60-10/h15-28H,1-14H3
InChIKey
JZCMGMXFWZWFRX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Verkauf in Zusammenarbeit mit Solvias AG
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Solvias MeOBIPHEP Ligands: State-of-the-art atropisomeric MeOBIPHEP ligands, also referred to as MeO-BIPHEP, originally developed by Roche, have an extraordinarily broad performance profile for many synthetic applications due to their modular ligand design.