Merck
29514
Sigma-Aldrich
(R)-(6,6′-Dimethoxybiphenyl-2,2′-diyl)-bis-(di-2-furylphosphin)
≥97%, optical purity ee: ≥99%
Synonym(e):
(R)-(+)-2,2′-Bis-(di-2-furylphosphino)-6,6′-dimethoxy-1,1′-biphenyl, (R)-2-Furyl-MeOBIPHEP, SL-A108-1
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C30H24O6P2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
542.46
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥97%
Optische Reinheit
ee: ≥99%
SMILES String
COc1cccc(P(c2ccco2)c3ccco3)c1-c4c(OC)cccc4P(c5ccco5)c6ccco6
InChI
1S/C30H24O6P2/c1-31-21-9-3-11-23(37(25-13-5-17-33-25)26-14-6-18-34-26)29(21)30-22(32-2)10-4-12-24(30)38(27-15-7-19-35-27)28-16-8-20-36-28/h3-20H,1-2H3
InChIKey
ABGYJVGTLXSMBM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Verkauf in Zusammenarbeit mit Solvias AG
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)