Merck
292974
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethyl-4-heptanol
technical grade, 90%
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH(CH3)CH2CH(OH)CH2CH(CH3)CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.25
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Qualität
technical grade
Assay
90%
Brechungsindex
n20/D 1.423 (lit.)
bp
178 °C (lit.)
Dichte
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)CC(O)CC(C)C
InChI
1S/C9H20O/c1-7(2)5-9(10)6-8(3)4/h7-10H,5-6H2,1-4H3
InChIKey
HXQPUEQDBSPXTE-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
remainder 2-heptanol
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)