Merck
292346
Sigma-Aldrich
3-(Trimethylsilyl)-propionsäure-ethylester
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H18O2Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.31
Beilstein:
1759717
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Assay
95%
Dichte
0.878 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)CC[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H18O2Si/c1-5-10-8(9)6-7-11(2,3)4/h5-7H2,1-4H3
InChIKey
JCANPYOQOFSGFD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
127.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
53 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)