292141
Nitromethan-13C
99 atom % 13C
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
bp
101 °C (lit.)
Dichte
1.145 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[13CH3][N+]([O-])=O
InChI
1S/CH3NO2/c1-2(3)4/h1H3/i1+1
InChIKey
LYGJENNIWJXYER-OUBTZVSYSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
96.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
36.00 °C - closed cup