Wichtige Dokumente
291935
4-Fluorbenzoyl-carbonyl-13C-chlorid
99 atom % 13C
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Brechungsindex
n20/D 1.5316 (lit.)
Dichte
1.35 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
Fc1ccc(cc1)[13C](Cl)=O
InChI
1S/C7H4ClFO/c8-7(10)5-1-3-6(9)4-2-5/h1-4H/i7+1
InChIKey
CZKLEJHVLCMVQR-CDYZYAPPSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
179.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
82 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)