Wichtige Dokumente
29177
(S)-4-Chlor-1,2-epoxybutan
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H7ClO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
106.55
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Optische Reinheit
enantiomeric ratio: ≥98.5:1.5 (GC)
SMILES String
ClCC[C@H]1CO1
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)