Wichtige Dokumente
290335
trans-2,4-Difluorzimtsäure
98%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
F2C6H3CH=CHCO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
216-218 °C (lit.)
SMILES String
[H]\C(=C(\[H])c1ccc(F)cc1F)C(O)=O
InChI
1S/C9H6F2O2/c10-7-3-1-6(8(11)5-7)2-4-9(12)13/h1-5H,(H,12,13)/b4-2+
InChIKey
PQDXPFJQTKGTFP-DUXPYHPUSA-N
Anwendung
trans-2,4-Difluorocinnamic acid may be used in chemical synthesis.
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?