287482
4-Octylbenzolsulfonsäure Natriumsalz
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
powder
SMILES String
[Na+].CCCCCCCCc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C14H22O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-13-9-11-14(12-10-13)18(15,16)17;/h9-12H,2-8H2,1H3,(H,15,16,17);/q;+1/p-1
InChIKey
ASJUTVUXOMPOQH-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable