Wichtige Dokumente
287024
5β-Pregnan-3α,17α,20α-triol
98%
Synonym(e):
3α,17α,20α-Trihydroxy-5β-pregnan, Pregnantriol
About This Item
Assay
98%
SMILES String
[H][C@]12CC[C@]3([H])[C@]([H])(CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(O)[C@H](C)O)[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C21H36O3/c1-13(22)21(24)11-8-18-16-5-4-14-12-15(23)6-9-19(14,2)17(16)7-10-20(18,21)3/h13-18,22-24H,4-12H2,1-3H3/t13-,14+,15+,16+,17-,18-,19-,20-,21-/m0/s1
InChIKey
SCPADBBISMMJAW-UHHUKTEYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?