Merck
286451
Sigma-Aldrich
ω-6 Linolensäure-methylester
98%
Synonym(e):
γ-Linolensäuremethylester, 6,9,12-Octadecatriensäuremethylester, Fettsäuremethylester 18:3n-6, Methyl γ-Linolenat, Methyl (Z,Z,Z)-6,9,12-octadecatrienoat
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)3(CH2CH=CH)3(CH2)4CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
292.46
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.476 (lit.)
bp
162 °C/0.5 mmHg (lit.)
SMILES String
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h7-8,10-11,13-14H,3-6,9,12,15-18H2,1-2H3/b8-7-,11-10-,14-13-
InChIKey
JFRWATCOFCPIBM-JPFHKJGASA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
143.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
62.0 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
S Jubie et al.
BMC complementary and alternative medicine, 15, 263-263 (2015-08-05)
Isolation of methyl gamma linolenate from Spirulina platensis using flash chromatography and its apoptosis inducing effect against human lung carcinoma A- 549 cell lines. Gamma linolenic acid is an important omega-6 polyunsaturated fatty acid (PUFA) of medicinal interest was isolated