Wichtige Dokumente
285773
α-Oestradiol
98%
Synonym(e):
α-Estradiol, 1,3,5(10)-Estratrien-3,17α-diol, 3,17α-Dihydroxy-1,3,5(10)-estratrien, Epiestradiol
About This Item
Assay
98%
Verunreinigungen
<3% water
SMILES String
[H][C@]12CC[C@]3(C)[C@H](O)CC[C@@]3([H])[C@]1([H])CCc4cc(O)ccc24
InChI
1S/C18H24O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-17,19-20H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,17-,18+/m1/s1
InChIKey
VOXZDWNPVJITMN-SFFUCWETSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?