Merck
28556
Sigma-Aldrich
Dichlor-(3-cyanpropyl)-methylsilan
≥97.0% (GC)
Synonym(e):
3-Cyanpropyl-dichlor-methylsilan, 3-Cyanpropyl-methyl-dichlorsilan, 4-(Methyldichlorsilyl)-butyronitril
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H9Cl2NSi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.12
Beilstein:
1750770
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥97.0% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.458
bp
79 °C/1 mmHg (lit.)
Dichte
1.150 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
C[Si](Cl)(Cl)CCCC#N
InChI
1S/C5H9Cl2NSi/c1-9(6,7)5-3-2-4-8/h2-3,5H2,1H3
InChIKey
UIFBMBZYGZSWQE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
197.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
92 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)